Få mere at vide
Etifoxine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etifoxine Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17ClN2O.ClH/c1-3-19-16-20-15-10-9-13(18)11-14(15)17(2,21-16)12-7-5-4-6-8-12;/h4-11H,3H2,1-2H3,(H,19,20);1H |
| Formel vægt | 336.0796 |
| Procent renhed | >95% |