Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Etifoxine hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18732714
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18732714 10 mg
18732604 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18732714 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3113/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Ligand of the translocator protein (TSPO); also GABAA receptor potentiator
Potentiator of GABAA receptor function in cultured neurons. Preferentially acts on β2 or β3 subunit-containing GABAA receptors. Exhibits anxiolytic activity in rodents and humans with no sedative, myorelaxant or mnesic side effects. Acts as a ligand of the translocator protein (TSPO); promotes axonal regeneration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56776-32-0
Molekylær formel C17H18Cl2N2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etifoxine hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 337.24
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 337.244