Få mere at vide
Etifenin, Mikromol
Artikelnummer. 30460654
Skift visning
Mængde:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30460654 4 x 25 mg
30050801 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30460654 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3595.0100254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Etifenin, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etifenin
CAS 63245-28-3
Analyt- eller komponentnavne Etifenin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H22 N2 O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-(Carboxymethyl)-N-[2-[(2,6-diethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]glycine, Diethyl-HIDA, EHIDA, Etifenin, N-(2,6-Diethylacetanilide)iminodiacetic acid
InChI formel InChI=1S/C16H22N2O5/c1-3-11-6-5-7-12(4-2)16(11)17-13(19)8-18(9-14(20)21)10-15(22)23/h5-7H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,17,19)(H,20,21)(H,22,23)
Løsningstype Fedt
SMIL CCc1cccc(CC)c1NC(=O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC navn 2-[carboxymethyl-[2-(2,6-diethylanilino)-2-oxoethyl]-eddikesyre] eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 322.36
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 322,1529 g/mol