Få mere at vide
Etidronic Acid Disodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etidronate disodium |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H8O7P2.2Na/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2 |
| Formel vægt | 249.9384 |
| Procent renhed | >95% |