Få mere at vide
Etidronatdinatrium
Artikelnummer. 15484769
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15484769 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15484769 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62381.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 7414-83-7 | C2H6Na2O7P2 | 249,99 g/mol
Etidronatdinatrium bruges som en bisfosfonat-knogleresorptionshæmmer. Etidronsyre anvendes som calciumregulator. Etidronsyre er et bisfosfonat-antiresorptivt middel.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Etidronatdinatrium bruges som en bisfosfonat-knogleresorptionshæmmer. Etidronsyre anvendes som calciumregulator. Etidronsyre er et bisfosfonat-antiresorptivt middel.
Opløselighed
Opløselig i vand (26 mg/m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etidronate disodium
CAS 7414-83-7
Smeltepunkt >300 °C
Farve Hvid
Molekylær formel C2H6Na2O7P2
MDL nummer MFCD00152567
Mængde 1 g
Merck Index 14,3863
Synonym etidronate disodium, disodium etidronate, didronel, sodium etidronate, sodium ethidronate, sodium ethydronate, disodium ethydronate, didronel r, disodium ethanol-1,1-diphosphonate, etidronsaeure dinatriumsalz
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (26 mg/ml).
InChI nøgle GWBBVOVXJZATQQ-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].CC(O)(P(O)([O-])=O)P(O)([O-])=O
IUPAC navn disodium hydrogen (1-hydrogen phosphonato-1-hydroxyethyl)phosphonate
Molekylvægt (g/mol) 249.99
PubChem CID 23894
ChEBI CHEBI:4906
Formel vægt 249.99
Fysisk form Krystallinsk fast stof