Få mere at vide
Etidronate Disodium, Mikromol™
Artikelnummer. 17973486
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17973486 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17973486 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3079.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Etidronate Disodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etidronate disodium
CAS 7414-83-7
Analyt- eller komponentnavne Etidronate disodium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C2 H6 O7 P2 . 2 Na
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Etidronate disodium, Disodium dihydrogen (1-hydroxyethylidene)bisphosphonate
InChI formel InChI=1S/C2H8O7P2.2Na/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2
SMIL [Na+].[Na+].CC(O)(P(=O)(O)[O-])P(=O)(O)[O-]
IUPAC navn disodium;hydroxy-[1-hydroxy-1-[hydroxy(oxido)phosphoryl]ethyl]phosphinate
Molekylvægt (g/mol) 249.99
Mængde 250 mg
Formel vægt 249.9384 g/mol