Få mere at vide
Ethynyltrimethylsilan, TRC
Artikelnummer. 30381864
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30381864 5 g
1 options
Artikelnummer. 30381864 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9326405G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethynyltrimethylsilane
CAS 1066-54-2
Molekylær formel C5H10Si
Mængde 5 g
Synonym Trimethylsilylacetylene, (Trimethylsilanyl)acetylene, (Trimethylsilyl)acetylene, (Trimethylsilyl)ethyne, 1-(Trimethylsilyl)acetylene, 1-Trimethylsilylethyne, 2,2-Dimethyl-2-sila-3-butyne, Acetylenyltrimethylsilane, Ethynyltrimethylsilane, Trimethylethynylsilane, Trimethylsilanylethyne
InChI formel InChI=1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3
SMIL C[Si](C)(C)C#C
IUPAC navn ethynyl(trimethyl)silan
Molekylvægt (g/mol) 98.22
Formel vægt 98.0552