Få mere at vide
Ethynyltri-n-butyltin, 96%
Artikelnummer. 11349006
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349006 5 g 5g
11339006 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11349006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20178.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 994-89-8 | C14H28Sn | 315,088 g/mol
Anvendes til fremstilling af vinylstannaner og stannylisoxazoler. Ethynyleringsreagens til azaaromater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Anvendes
til fremstilling af vinylstannaner og stannylisoxazoler. Ethynyleringsreagens til azaaromater.
Opløselighed Ikke blandbar
eller vanskelig at blande med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler og vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 994-89-8
Molekylær formel C14H28Sn
Molekylvægt (g/mol) 315.088
MDL nummer MFCD00009420
InChI nøgle YEMJHNYABQHWHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributylstannylacetylene, ethynyltri-n-butyltin, ethynyltributylstannane, tributyl ethynyl stannane, stannane, tributylethynyl, tributylethynyl tin, ethynyltributyltin, tributylethynyltin, tributylstannylethyne, tributyl ethynyl tin
PubChem CID 621176
IUPAC navn tributyl(ethynyl)stannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethynyltri-n-butyltin
Tæthed 1.08
Kogepunkt 70 °C (0,2 mmHg)
Flammepunkt 73 °C (163 °F)
Lineær formel HC≡C-Sn(CH2CH2CH2CH3)3
Brydningsindeks 1.477
Mængde 5 g
FN nummer UN2788
Beilstein 3537659
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Ikke blandbar eller svær at blande med vand.
Formel vægt 315.09
Procent renhed 96%