Få mere at vide
Ethynylmagnesiumchlorid, 0,5 M opløsning i THF/toluen, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10629204 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10629204 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10085792 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10629204 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 388951000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 65032-27-1 | C2HClMg | 84.79 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65032-27-1 , 108-88-3 , 109-99-9
Molekylær formel C2HClMg
Molekylvægt (g/mol) 84.79
MDL nummer MFCD00075343
InChI nøgle YEWNLGTVYUADOR-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethynylmagnesium chloride, ethynylmagnesiumchloride, ethynylchloromagnesium, ethynyl magnesium chloride, ethynyl-magnesium chloride, chloro ethynyl magnesium, yewnlgtvyuador-uhfffaoysa-m, ethynylmagnesium chloride solution, 0.5 m in thf
PubChem CID 2734899
IUPAC navn chlor(ethynyl)magnesium
SMIL Cl[Mg]C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethynylmagnesium chloride
Farve Brun
Navn note 0.6M solution in THF/Toluene
Lineær formel HC≡CMgCl
Koncentration 4 to 6%
Tæthed 0.9600g/mL
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts.
Formel vægt 84.79
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.96
Mængde 100 mL
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethynylmagnesium chloride, 0.6M solution in THF/toluene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.