Få mere at vide
Ethynylferrocene (>90%), TRC
Artikelnummer. 30379642
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379642 500 mg
30387311 50 mg
30386114 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30379642 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE937105500MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1271-47-2
Molekylær formel C12H10Fe
Molekylvægt (g/mol) 210.06
Synonym Ferrocene, ethynyl- (8CI,9CI), Iron, cyclopentadienyl(ethynylcyclopentadienyl)- (7CI), 1-Ethynylferrocene, Ethynylferrocene, Ferrocenylacetylene, Ferrocenylethyne
IUPAC navn Iron, cyclopentadienyl(ethynylcyclopentadienyl)-
SMIL C#C[C-]12[CH]3=[CH]4[CH]5=[CH]1[Fe+2]67894532[CH]=%10[CH]9=[CH]8[CH-]7[CH]%106
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethynylferrocene
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5.C5H5.Fe/c1-2-7-5-3-4-6-7;1-2-4-5-3-1;/h1,3-6H;1-5H;/q2*-1;+2
Formel vægt 210.01