Få mere at vide
MedChemExpress Ethynylcytidine
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 267.24 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Renhed | 98.96% |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 250 mg/mL (935.49 mM∣Need ultrasonic) |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 180300-43-0 |
| Synonym | ECyD∣ TAS-106∣ 3'-C-Ethynylcytidine |