Få mere at vide
Ethynylbenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethynylbenzene |
| CAS | 536-74-3 |
| Molekylær formel | C8 H6 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Ethynylbenzene, Benzene, ethynyl- (8CI, 9CI, ACI), Ethynylbenzene (ACI), 1-Ethynylbenzene, 1-Phenylethyne, Ethyne, phenyl-, NSC 4957, Phenylacetylene, Phenylethyne |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H |
| SMIL | C#Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | ethynylbenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.13 |
| Formel vægt | 102.047 |