Få mere at vide
Ethynyl Estradiol 3-Sulfate Sodium Salt (>85%), TRC
Artikelnummer. 30384803
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30384803 10 mg
30383472 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30384803 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE68511510MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 724762-79-2
Molekylær formel C20H23NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 398.45
Synonym (17α)-19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol 3-(Hydrogen Sulfate) Sodium Salt, 17α-Ethynylestradiol 3-Sulfate, Ethynylestradiol Sulfate Sodium Salt
SMIL [H][C@@]12CCC3=CC(OS(=O)(O[Na])=O)=CC=C3[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@](O)(C#C)CC[C@@]24[H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethynyl Estradiol 3-Sulfate Sodium Salt
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H24O5S.Na/c1-3-20(21)11-9-18-17-6-4-13-12-14(25-26(22,23)24)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2;/h1,5,7,12,16-18,21H,4,6,8-11H2,2H3,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/t16-,17-,18+,19+,20+;/m1./s1
Procent renhed >95%