missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethynyl Estradiol 17-Acetate, TRC

Artikelnummer. 30375828
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30375828 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30375828 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE6851305MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethynyl Estradiol 17-Acetate
CAS 21221-29-4
Molekylær formel C22 H26 O3
Mængde 5 mg
Synonym 19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol, 17-acetate, (17α)-, 19-Nor-17α-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol, 17-acetate (8CI), 17-Ethynylestra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol 17-acetate
InChI formel InChI=1S/C22H26O3/c1-4-22(25-14(2)23)12-10-20-19-7-5-15-13-16(24)6-8-17(15)18(19)9-11-21(20,22)3/h1,6,8,13,18-20,24H,5,7,9-12H2,2-3H3/t18-,19-,20+,21+,22+/m1/s1
SMIL CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C)C#C
IUPAC navn [(8R,9S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-3-hydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 338.44
Formel vægt 338.1882
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Sekretesspolicy.