missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethynyl Estradiol 17-Acetate, TRC

Artikelnummer. 30379864
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379864 10 mg
30376344 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30379864 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE68513010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethynyl Estradiol 17-Acetate
CAS 21221-29-4
Molekylær formel C22 H26 O3
Mængde 10 mg
Synonym 19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol, 17-acetate, (17α)-, 19-Nor-17α-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol, 17-acetate (8CI), 17-Ethynylestra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol 17-acetate
InChI formel InChI=1S/C22H26O3/c1-4-22(25-14(2)23)12-10-20-19-7-5-15-13-16(24)6-8-17(15)18(19)9-11-21(20,22)3/h1,6,8,13,18-20,24H,5,7,9-12H2,2-3H3/t18-,19-,20+,21+,22+/m1/s1
SMIL CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C)C#C
IUPAC navn [(8R,9S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-3-hydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 338.44
Formel vægt 338.1882
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.