missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethynyl-2-13C-benzene, TRC

Artikelnummer. 30134166
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134166 100 mg
30007215 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134166 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE932154100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 54522-92-8
Molekylær formel 13C C7 H6
Molekylvægt (g/mol) 103.13
Synonym Benzene, ethynyl-2-13C- (6CI, 9CI, ACI), Ethynyl-2-13Cbenzene (ACI), Ethynyl-2-13C-benzene, Ethynylbenzene-13C (ethynyl-2-13C), Phenylacetylene-2-13C, Phenylacetylene-13C
IUPAC navn (2^{13}C)ethynylbenzene
SMIL [13CH]#Cc1ccccc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethynyl-2-13C-benzene
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1+1
Formel vægt 103.0503
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.