missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethynodiol Diacetate, Mikromol™
Beskrivelse
Ethynodiol Diacetate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethynodiol Diacetate |
| CAS | 297-76-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethynodiol Diacetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H32 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 8080CB, Cervicundin, Continuin, Ethinodiol diacetate, Ethynodiol acetate, Ethynodiol diacetate, Femulen, Luteonorm, Luto-Metrodiol, Metrodiol, Metrodiol, diacetate, SC 11800, 19-Norpregn-4-en-20-yne-3,17-diol, 3,17-diacetate, (3beta,17alpha)-, 19-Nor-17alpha-pregn-4-en-20-yne-3beta,17-diol, diacetate (7CI,8CI), 19-Norpregn-4-en-20-yne-3,17-diol, diacetate, (3beta,17alpha)- (9CI), 17-Ethynyl-19-norandrost-4-ene-3beta,17beta-diol diacetate, 17alpha-Ethynyl-4-estren-3beta,17-diol diacetate, 17alpha-Ethynyl-4-estrene-3beta,17beta-diacetate, 17alpha-Ethynyl-4-estrene-3beta,17beta-diol diacetate, 3beta,17beta-Diacetoxy-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yne, beta-Ethynodiol diacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32O4/c1-5-24(28-16(3)26)13-11-22-21-8-6-17-14-18(27-15(2)25)7-9-19(17)20(21)10-12-23(22,24)4/h1,14,18-22H,6-13H2,2-4H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23-,24-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@H]1CC[C@@H]2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]4(OC(=O)C)C#C)[C@@H]3CCC2=C1 |
| IUPAC navn | [(3S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyloxy-17-ethynyl-13-methyl-2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Spot an opportunity for improvement?