Få mere at vide
Ethylvanillin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478526
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16478526 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16478526 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0940
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Ethylvanillin is a flavorant, about three times as potent as vanillin and is used in the production of chocolate.
Ethylvanillin is a flavorant, about three times as potent as vanillin and is used in the production of chocolate.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylvanillin
CAS 121-32-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H10O3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation Ethanol : ≥ 100 mg/mL (601.79 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (601.79 mM)
SMIL O=CC1=CC=C(O)C(OCC)=C1
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Formel vægt 166.17
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Powder