Få mere at vide
Ethylurea, 98%
Beskrivelse
N-ethylurea, er en alsidig byggesten, der kan bruges i organisk syntese af forskellige farmaceutiske og biologisk aktive forbindelser, som nitrogen- og carbonylkilde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløseligt i methanol (25 mg/ml) og vand (100 mg/ml
).
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylurea |
| Smeltepunkt | 88 °C til 94 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1740512 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol (25 mg/ml) og vand (100 mg/ml). |
| Formel vægt | 88.11 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- Ethylurea
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylurea