Få mere at vide
Ethyltriphenylphosphonium Iodide, TRC
Artikelnummer. 30375949
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30375949 100 g
1 options
Artikelnummer. 30375949 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE931955100G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyltriphenylphosphonium Iodide
CAS 4736-60-1
Molekylær formel C20H20IP
Mængde 100 g
Synonym Phenylphosphonium Ethyl Iodide, Ethyltriphenylphosphonium Iodide, Ethyltriphenylphosphonium Iodide, ETPPI, Hishicolin ETPPI
InChI formel InChI=1S/C20H20P.HI/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20;/h3-17H,2H2,1H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [I-].CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn ethyl(triphenyl)phosphanium;iodide
Molekylvægt (g/mol) 418.25
Formel vægt 418.0347