Få mere at vide
Ethyltrimethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479767
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479767 25 g 25g
11489767 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22752.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5314-55-6 | C5H14O3Si | 150.249 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5314-55-6
Molekylær formel C5H14O3Si
Molekylvægt (g/mol) 150.249
MDL nummer MFCD00051541
InChI nøgle SBRXLTRZCJVAPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym silane, ethyltrimethoxy, ethyl trimethoxy silane, trimethoxyethylsilane, silane,ethyltrimethoxy, acmc-209l4b, ethyltrimethoxysilane, dow corning™ product 1-6321
PubChem CID 79204
IUPAC navn ethyl(trimethoxy)silan
SMIL CC[Si](OC)(OC)OC
Tekniske data
Kogepunkt 123°C to 124°C
Kemisk navn eller materiale Ethyltrimethoxysilane
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Flammepunkt 27°C (81°F)
Formel vægt 150.25
Procent renhed 97%