Få mere at vide
Ethyltriethoxysilan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349205
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349205 100 mL 100ml
11339205 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349205 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16495.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78-07-9 | C8H20O3Si | 192.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-07-9
Molekylær formel C8H20O3Si
Molekylvægt (g/mol) 192.33
MDL nummer MFCD00026754
InChI nøgle DENFJSAFJTVPJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyltriethoxysilane, triethoxy ethyl silane, silane, triethoxyethyl, a 15 silane, union carbide a-15, triethoxy-ethylsilane, silane, ethyltriethoxy, silane, ethyl triethoxy a-15, ethaneorthosiliconic acid, triethyl ester, ethyl triethoxysilane
PubChem CID 6515
IUPAC navn triethoxy(ethyl)silan
SMIL CCO[Si](CC)(OCC)OCC
Tekniske data
Kogepunkt 158°C to 159°C
Kemisk navn eller materiale Ethyltriethoxysilane
Smeltepunkt -78°C
Mængde 100 mL
FN nummer UN1993
Beilstein 1362028
Flammepunkt 40°C (104°F)
Formel vægt 192.33
Procent renhed 96%
Brydningsindeks 1.392
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.896