Få mere at vide
Ethyltrichlorosilane, 99%, AcroSeal™, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11935841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 11935841
Brand: Thermo Scientific Acros 313510010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 115-21-9
Molekylær formel C2H5Cl3Si
Molekylvægt (g/mol) 163.497
InChI nøgle ZOYFEXPFPVDYIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyltrichlorosilane, trichloro ethyl silane, trichloroethylsilicane, silane, trichloroethyl, ethyl silicon trichloride, trichloroethylsilicon, silicane, trichloroethyl, ethyl trichlorosilane, silane, ethyltrichloro, c2h5sicl3
PubChem CID 8260
IUPAC navn trichloro(ethyl)silane
SMIL CC[Si](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyltrichlorosilane
Navn note 95%
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.2380g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass Bottle
Lineær formel H5C2SiCl3
Brydningsindeks 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589nm)
Mængde 1 L
Formel vægt 163.51
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Liquid