Få mere at vide
(Ethylthio)trimethylsilan, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Ethylthio)trimethylsilane |
| Navn note | 90% |
| CAS min % | 88.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.8300g/mL |
| Kogepunkt | 69 °C til 70 °C (100,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 16 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 88% min. (GC) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- (Ethylthio)trimethylsilane, tech.
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.