Få mere at vide
(Ethylthio)acetone, 95%
Artikelnummer. 11386806
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11386806 25 g 25g
11376806 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386806 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04142.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
CAS: 20996-62-7 | C5H10OS | 118,194 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20996-62-7
Molekylær formel C5H10OS
Molekylvægt (g/mol) 118.194
MDL nummer MFCD00026976
InChI nøgle ZKDXKBIOEVBFGV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 88750
IUPAC navn 1-ethylsulfanylpropan-2-on
SMIL CCSCC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Ethylthio)acetone
Kogepunkt 170 °C til 172 °C
Flammepunkt 52 °C (125 °F)
Brydningsindeks 1.472
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1740830
Synonym ethylthio acetone, 2-propanone, 1-ethylthio, 1-ethylthio acetone, ethyl 2-oxopropyl sulfide, 1-ethylthio-2-propanone, 2-propanone,1-ethylthio, 1-ethylsulfanyl propan-2-one, thioethoxy acetone, acmc-1cazk, ch3coch2sch2ch3
Formel vægt 118.2
Procent renhed 95%