Få mere at vide
(Ethylthio)acetic acid, 97%
Artikelnummer. p-7044131
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11341697
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L04743.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 627-04-3 | C4H8O2S | 120.166 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 627-04-3
Molekylær formel C4H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 120.166
MDL nummer MFCD00021769
InChI nøgle VJIKFWJCVWFZIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylthio acetic acid, acetic acid, ethylthio, ethylthioacetic acid, ethylmercapto acetic acid, carboxymethyl ethyl sulfide, s-carboxymethyl ethyl mercaptan, 2-ethylthio acetic acid, unii-m3d5y724hz, acetic acid, 2-ethylthio, ethylmercaptoacetic acid
PubChem CID 69387
IUPAC navn 2-ethylsulfanyleddikesyre
SMIL CCSCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Ethylthio)acetic acid
Kogepunkt 117°C to 118°C (11 mmHg)
Brydningsindeks 1.486
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1743038
Formel vægt 120.18
Procent renhed 97%