Få mere at vide
Ethylsulfat natriumsalt, Lipomed
Artikelnummer. 30459060
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459060 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459060 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMETS972NA10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Ethylsulfat natriumsalt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl sulfate sodium salt (as ethyl sulfate)
CAS 546-74-7
Analyt- eller komponentnavne Ethyl sulfate sodium salt (as ethyl sulfate)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C2 H5 O4 S . Na
Synonym Sulfuric acid, monoethyl ester, sodium salt (1:1), Ethyl sodium sulfate (6 CI,7 CI), Sulfuric acid, monoethyl ester, sodium salt (8 CI,9 CI), Sodium ethyl sulfate, Sodium sulfovinate, Ethyl Sulfate Sodium Salt
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL [Na+].CCOS(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn natrium; Ethylsulfat
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 148.11
Mængde 10 mg
Formel vægt 147,9806 g/mol