Få mere at vide
Ethylpyrazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethylpyrazine |
| CAS | 13925-00-3 |
| Molekylær formel | C6 H8 N2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Pyrazine, 2-ethyl-, Pyrazine, ethyl- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2-Ethylpyrazine, Ethylpyrazine, C-Ethylpyrazine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2/c1-2-6-5-7-3-4-8-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCc1cnccn1 |
| IUPAC navn | 2-ethylpyrazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.14 |
| Formel vægt | 108.0687 |