Få mere at vide
Ethylparaben, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428526
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16428526 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16428526 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0934
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Ethylparaben is the ethyl ester of p-hydroxybenzoic acid, used as an antifungal preservative.
Ethylparaben is the ethyl ester of p-hydroxybenzoic acid, used as an antifungal preservative.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylparaben
Fysisk form Solid
CAS 120-47-8
Farve Off-White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H10O3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Ethyl parahydroxybenzoate Ethyl 4-hydroxybenzoate
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (601.79 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OCC)C1=CC=C(O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Formel vægt 166.17
Procent renhed 98.23%