missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethylmorphine EP Impurity D, Mikromol™
Beskrivelse
Ethylmorphine EP Impurity D
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylmorphinone |
| CAS | 93290-69-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethylmorphinone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H21 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 7,8-Didehydro-4,5α-epoxy-3-ethoxy-17-methylmorphinan-6-one (Ethylmorphinone), (5alpha)-7,8-Didehydro-4,5-epoxy-3-ethoxy-17-methylmorphinan-6-one (9Cl), Ethylmorphinone, Ethylmorphine Hydrochloride Impurity D, Ethylmorphine Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO3/c1-3-22-15-7-4-11-10-13-12-5-6-14(21)18-19(12,8-9-20(13)2)16(11)17(15)23-18/h4-7,12-13,18H,3,8-10H2,1-2H3/t12-,13+,18-,19-/m0/s1 |
| SMIL | CCOc1ccc2C[C@@H]3[C@@H]4C=CC(=O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CCN3C |
| IUPAC navn | (4R,4aR,7aR,12bS)-9-ethoxy-3-methyl-1,2,4,4a,7a,13-hexahydro-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?