Få mere at vide
Ethylmethyldichlorosilane, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11905921 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. 11905921
Brand: Thermo Scientific Acros 432890250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylmethyldichlorosilane
CAS 4525-44-4
Farve Colorless
Tæthed 1.0630g/mL
Kogepunkt 100.0°C
Flammepunkt 2°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C3H8Cl2Si
Brydningsindeks 1.4180 to 1.4200 (20°C, 589nm)
MDL nummer MFCD00013607
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.063
Synonym ethylmethyldichlorosilane, methylethyldichlorosilane, dichloro ethyl methylsilane, silane, dichloroethylmethyl, dichloro ethyl methyl silane, unii-47rob570jw, acmc-20akvy, dichloro-ethyl-methyl-silane, dichloro ethyl ?methylsilane, dichloro-ethyl-methyl silane
InChI nøgle PNECSTWRDNQOLT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC[Si](C)(Cl)Cl
IUPAC navn dichloro-ethyl-methylsilane
Molekylvægt (g/mol) 143.08
PubChem CID 78286
Formel vægt 143.09
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylmethyldichlorosilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P232-Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.