missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethylmethyl-d3-amine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Ethyl-N-methylamine-D3 (N-methyl-D3) |
| CAS | 223459-64-1 |
| Molekylær formel | C3 D3 H6 N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Ethanamine, N-(methyl-d3)- (9 CI), Ethylmethyl-d3-amine, N-(Methyl-d3)ethanamine, N-Ethyl-N-(methyl-d3)amine, N-Ethyl-N-methylamine-D3 (N-methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H9N/c1-3-4-2/h4H,3H2,1-2H3/i2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])NCC |
| IUPAC navn | N-(trideuteriomethyl)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 62.1288 |
| Formel vægt | 62.0923 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?