Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethylmercurithiosalicylsyre, natriumsalt, 97,0-101,0 %
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- Ethylmercurithiosalicylsyre er et oxiderende reagens, der hæmmer sulfhydryl-holdige aktive steder af flere enzymer
- Det er også kendt som thimerosal eller 2-(ethylmercuriomercapto)benzoesyrenatriumsalt.
- Det kan binde til sulfhydrylforbindelser, såsom glutathion, cystein og sulfhydrylgrupper af proteiner
- Derudover kan det aktivere inositoltriphosphat-calciumkanaler på membraner i det endoplasmatiske retikulum, hvilket resulterer i regulering af cellulære funktioner
Applikationer
- Ethylmercurithiosalicylsyre er blevet bredt undersøgt som et konserveringsmiddel i medicinsk laboratorieforskning, herunder vaccineundersøgelser
- Det har vist sig at udvise antifungale og antiseptiske egenskaber
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylmercurithiosalicylic acid, sodium salt |
| Smeltepunkt | 232.0°C to 233.0°C |
| Farve | Creme til hvid |
| pH | 6 to 8 (1% soln.) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 97.0-101.0% |
| Lineær formel | 2-(C2H5HgS)C6H4CO2Na |
| Flammepunkt | 250°C |
| Merck Index | 15, 9470 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ethylmercurithiosalicylic acid, sodium salt
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P330-Skyl munden.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium o-(ethylmercurithio)benzoate