Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethylmercurithiosalicylsyre, natriumsalt, 97,0-101,0 %
Artikelnummer. 10336460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10336460
Brand: Thermo Scientific Chemicals 118681000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Ethylmercurithiosalicylic acid, CAS # 54-64-8, is an oxidizing reagent that can inhibit various sulfhydryl-dependent enzymes and proteins. It is also known as thimerosal or 2-(ethylmercuriomercapto)benzoic acid sodium salt. | CAS: 54-64-8 | C9H9HgNaO2S | 404.81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Ethylmercurithiosalicylsyre er et oxiderende reagens, der hæmmer sulfhydryl-holdige aktive steder af flere enzymer
  • Det er også kendt som thimerosal eller 2-(ethylmercuriomercapto)benzoesyrenatriumsalt.
  • Det kan binde til sulfhydrylforbindelser, såsom glutathion, cystein og sulfhydrylgrupper af proteiner
  • Derudover kan det aktivere inositoltriphosphat-calciumkanaler på membraner i det endoplasmatiske retikulum, hvilket resulterer i regulering af cellulære funktioner
Applikationer
  • Ethylmercurithiosalicylsyre er blevet bredt undersøgt som et konserveringsmiddel i medicinsk laboratorieforskning, herunder vaccineundersøgelser
  • Det har vist sig at udvise antifungale og antiseptiske egenskaber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-64-8
Molekylær formel C9H9HgNaO2S
Molekylvægt (g/mol) 404.81
MDL nummer MFCD00013062
InChI nøgle RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym thimerosal, thiomersal, thiomersalate, mercurothiolate, sodium merthiolate, sodium ethylmercurithiosalicylate, merthiolate, thimerosalate, thimerosalum, thimersalate
PubChem CID 16684434
ChEBI CHEBI:9546
IUPAC navn natrium;(2-carboxylatophenyl)sulfanylethylkviksølv
SMIL [Na+].CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylmercurithiosalicylic acid, sodium salt
Smeltepunkt 232.0°C to 233.0°C
Farve Creme til hvid
pH 6 to 8 (1% soln.)
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 97.0-101.0%
Lineær formel 2-(C2H5HgS)C6H4CO2Na
Flammepunkt 250°C
Merck Index 15, 9470
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1g/1mL (20°C). Other solubilities: 1g/8mL in alcohol,1g/10mL in methanol,almost insoluble in ether and benzene
Formel vægt 404.8
Procent renhed 97.0 to 101%
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 0.5% max. (vacuum/P2O5)
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylmercurithiosalicylic acid, sodium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium o-(ethylmercurithio)benzoate