Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethylmercurithiosalicylsyre, natriumsalt, 97,0-101,0 %
Artikelnummer. 10033313 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10033313 500 g Glasflaske 500g
10020920 5 g Glasflaske 5g
10030920 25 g Glasflaske 25g
10336460 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10033313 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 118685000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Ethylmercurithiosalicylsyre, CAS #54-64-8, er et oxiderende reagens, der kan hæmme forskellige sulfhydrylafhængige enzymer og proteiner. Det er også kendt som tiomersal eller 2-(ethylmerkuriomerkapto) benzoesyre natriumsalt. ∣ CAS: 54-64-8 ∣ C9H9HgNaO2S ∣ 404,81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Ethylmercurithiosalicylsyre er et oxiderende reagens, der hæmmer sulfhydrylholdige aktive steder i flere enzymer
  • Det er også kendt som thimerosal eller 2-(ethylmercuriomercapto) benzoesyre natriumsalt.
  • Det kan binde sig til sulfhydrylforbindelser, såsom glutathion-, cystein- og sulfhydrylgrupper af proteiner
  • Derudover kan det aktivere inositoltrifosfat calciumkanaler på membranerne i det endoplasmatiske retikulum, hvilket resulterer i regulering af cellulære funktioner
Applikationer
  • Ethylmercurithiosalicylsyre er blevet bredt undersøgt som konserveringsmiddel i medicinsk laboratorieforskning, herunder vaccinestudier
  • Det er vist at have svampedræbende og antiseptiske egenskaber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-64-8
Molekylær formel C9H9HgNaO2S
Molekylvægt (g/mol) 404.81
MDL nummer MFCD00013062
InChI nøgle RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym thimerosal, thiomersal, thiomersalate, mercurothiolate, sodium merthiolate, sodium ethylmercurithiosalicylate, merthiolate, thimerosalate, thimerosalum, thimersalate
PubChem CID 16684434
ChEBI CHEBI:9546
IUPAC navn natrium;(2-carboxylatophenyl)sulfanylethylkviksølv
SMIL [Na+].CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylmercurithiosalicylic acid, sodium salt
Smeltepunkt 232,0 °C til 233,0 °C
Farve Hvid til cremet
pH 6 til 8 (1% soln.)
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Flammepunkt 250 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 0,5% maks. (vakuum/P2O5)
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 97.0-101.0%
Lineær formel 2-(C2H5HgS)C6H4CO2Na
Merck Index 15, 9470
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1g/1 ml (20 °C). Andre opløseligheder: 1g/8 ml i alkohol, 1 g/10 ml i methanol, næsten uopløseligt i ether og benzen
Formel vægt 404.8
Procent renhed 97,0 til 101%
Grad Ubedømt
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylmercurithiosalicylic acid, sodium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium o-(ethylmercurithio)benzoate