Få mere at vide
Ethylmalonic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16411929
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16411929 1 g
1 options
Artikelnummer. 16411929 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY34740
MedChemExpress Ethylmalonic acid is non-carcinogenic potentially toxic and associated with anorexia nervosa and malonyl-CoA decarboxylase deficiency.
Ethylmalonic acid is non-carcinogenic potentially toxic and associated with anorexia nervosa and malonyl-CoA decarboxylase deficiency.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylmalonic acid
Fysisk form Solid
CAS 601-75-2
Farve White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H8O4
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (1892.36 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C(CC)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 132.11
Formel vægt 132.11
Procent renhed 97.0%