Få mere at vide
Ethylmalonic acid, 97+%
Artikelnummer. p-7025304
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11485566
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20715.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 601-75-2 | C5H8O4 | 132.115 g/mol
Ethylmalonsyre er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylmalonsyre er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed Opløseligt i vand, methanol
(meget svag turbiditet) og ethanol.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 601-75-2
Molekylær formel C5H8O4
Molekylvægt (g/mol) 132.115
MDL nummer MFCD00002668
InChI nøgle UKFXDFUAPNAMPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylmalonic acid, 2-ethylmalonic acid, propanedioic acid, ethyl, 1,1-propanedicarboxylic acid, alpha-carboxybutyric acid, malonic acid, ethyl, ethylmalonate, ethyl-malonic acid, unii-432nf49dfg, ethylpropanedioic acid
PubChem CID 11756
ChEBI CHEBI:741548
IUPAC navn 2-ethylpropandisyre
SMIL CCC(C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylmalonic acid
Smeltepunkt 112°C to 114°C
Mængde 5 g
Beilstein 774334
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol (very faint turbidity),and ethanol.
Formel vægt 132.12
Procent renhed 98%