Få mere at vide
Ethylmalonic acid, 97+%
Artikelnummer. 11495566
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11495566 25 g 25g
11485566 5 g 5g
11405576 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495566 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20715.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 601-75-2 | C5H8O4 | 132.115 g/mol
Ethylmalonsyre er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylmalonsyre er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed Opløseligt i vand, methanol
(meget svag turbiditet) og ethanol.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 601-75-2
Molekylær formel C5H8O4
Molekylvægt (g/mol) 132.115
MDL nummer MFCD00002668
InChI nøgle UKFXDFUAPNAMPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylmalonic acid, 2-ethylmalonic acid, propanedioic acid, ethyl, 1,1-propanedicarboxylic acid, alpha-carboxybutyric acid, malonic acid, ethyl, ethylmalonate, ethyl-malonic acid, unii-432nf49dfg, ethylpropanedioic acid
PubChem CID 11756
ChEBI CHEBI:741548
IUPAC navn 2-ethylpropandisyre
SMIL CCC(C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylmalonic acid
Smeltepunkt 112°C to 114°C
Mængde 25 g
Beilstein 774334
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol (very faint turbidity),and ethanol.
Formel vægt 132.12
Procent renhed 98%