Få mere at vide
Ethylmagnesiumchlorid, 2,7M (25 vægt%) opløsning i THF, AcroSeal™
Artikelnummer. 10515223 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
2.4 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.4 L
800ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10515223 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10531491 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
10724114 2.4 L AcroSeal™ Glasflaske 2.4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10515223 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 252571000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 2386-64-3 | C2H5ClMg | 88,82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2386-64-3 , 109-99-9
Molekylær formel C2H5ClMg
Molekylvægt (g/mol) 88.82
MDL nummer MFCD00000472
InChI nøgle ZWNJJACKPNTXHY-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethylmagnesium chloride, chloroethylmagnesium, ethylmagnesiumchloride, magnesium, chloroethyl, etmgcl, chloro ethyl magnesium, ethyl magnesium chloride, chloroethyl-magnesiu, ethyl magnesiumchloride, ethylmagnesium chloride solution
PubChem CID 75432
IUPAC navn magnesium;ethan;chlorid
SMIL CC[Mg]Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethylmagnesium chloride
Farve Brun
Tæthed 1.0000g/mL
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel C2H5MgCl
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 1
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Formel vægt 88.83
Procent renhed 24 to 26%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylmagnesium chloride, 2.7M (25 wt.%) solution in THF
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.