Få mere at vide
Ethylmagnesiumbromid, 3M i ether
Artikelnummer. 11450950
Skift visning
Mængde:
0.5 mol
1 mol
Pakningsstørrelse:
0.5mol
1mol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450950 1 mol 1mol
11460950 0.5 mol 0.5mol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450950 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087291.JU
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Grignard-reagens | CAS: 925-90-6 | C2H5BrMg | 133,27 g/mol
Ethylmagnesiumbromid bruges som grignardreagens. Det er meget udbredt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 925-90-6
Molekylær formel C2H5BrMg
Molekylvægt (g/mol) 133.27
MDL nummer MFCD00000043
InChI nøgle TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethylmagnesium bromide, ethyl magnesium bromide, magnesium, bromoethyl, ethylmagnesiumbromide, bromoethylmagnesium, ethylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, ethylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, etmgbr, ethylmagnesiumbromid, ethylmagnesium bromid, grignard reagent
PubChem CID 101914
IUPAC navn magnesium;ethan;bromid
SMIL CC[Mg]Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylmagnesium bromide
Smeltepunkt -116.3°C
Farve Brun til gul
Tæthed 1.020 g/mL
Kogepunkt 34.6°C
Lugt Ether-like
Lineær formel C2H5MgBr
Mængde 1 mol
FN nummer UN3399
Følsomhed Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 133.28
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 3M in ether
Fysisk form Væske