Få mere at vide
Ethylmagnesiumbromid, 3M i ether, pakket under argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker
Beskrivelse
Ethylmagnesiumbromid bruges som reagens og farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylmagnesium bromide |
| Smeltepunkt | -116.3°C |
| Farve | Brun til gul |
| Tæthed | 1.020 g/mL |
| Kogepunkt | 34.6°C |
| Lugt | Ether-like |
| Emballage | ChemSeal™ flasker |
| Lineær formel | C2H5MgBr |
| Mængde | 1 mol |
| FN nummer | UN3399 |
| Vis mere |