Få mere at vide
Ethylmagnesiumbromid, 3M i ether, pakket under argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker
Artikelnummer. 11366499
Skift visning
Mængde:
0.5 mol
1 mol
Pakningsstørrelse:
0.5mol
1mol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11366499 0.5 mol 0.5mol
11376499 1 mol 1mol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366499 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041675.JT
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 925-90-6 | C2H5BrMg | 133,27 g/mol
Ethylmagnesiumbromid bruges som reagens og farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 925-90-6
Molekylær formel C2H5BrMg
Molekylvægt (g/mol) 133.27
MDL nummer MFCD00000043
InChI nøgle TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethylmagnesium bromide, ethyl magnesium bromide, magnesium, bromoethyl, ethylmagnesiumbromide, bromoethylmagnesium, ethylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, ethylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, etmgbr, ethylmagnesiumbromid, ethylmagnesium bromid, grignard reagent
PubChem CID 101914
IUPAC navn magnesium;ethan;bromid
SMIL CC[Mg]Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylmagnesium bromide
Smeltepunkt -116,3 °C
Farve Brun til gul
Tæthed 1.020 g/mL
Kogepunkt 34,6 °C
Lugt Ether-lignende
Emballage ChemSeal™ flasker
Lineær formel C2H5MgBr
Mængde 0.5 mol
FN nummer UN3399
Følsomhed Luft- og fugtfølsom; Kan danne en udfældning
Opløselighedsinformation Blandet i alkoholer, ketoner, estere, ætere, kulbrinter.
Formel vægt 133.28
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 3M in ether
Fysisk form Væske