Få mere at vide
Ethylidencyclopentan, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479656
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479656 5 g 5g
11489656 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479656 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20209.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 2146-37-4 | Molekylformel: C7H12 | Molekylvægt: 96,173 g/mol
Det bruges til at fremstille andre organiske kemikalier.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Det bruges til at fremstille andre organiske kemikalier.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærk
Opbevar det køligt, tørt i en velforseglet beholder. Opbevar væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2146-37-4
Molekylær formel C7H12
Molekylvægt (g/mol) 96.173
MDL nummer MFCD00019319
InChI nøgle VONKRKBGTZDZNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentane, ethylidene, ethyl idenecyclopentane, ethylidene-cyclopentane, cyclopentane,ethylidene, acmc-1cs2b, 1e-ethylidenecyclopentane, ethylidenecyclopentane, 90+%
PubChem CID 75068
IUPAC navn ethylidencyclopentan
SMIL CC=C1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylidenecyclopentane
Smeltepunkt -130 °C
Tæthed 0.8
Kogepunkt 112 °C til 114 °C
Brydningsindeks 1.45
Mængde 5 g
FN nummer UN3295
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 96.17
Procent renhed ≥90%