Få mere at vide
Ethylicin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylicin |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O2S2/c1-3-7-8(5,6)4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 154.0122 |