Få mere at vide
Ethylhydrocupreine hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 11470167
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470167 100 mg 100mg
11480167 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21627.MC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3413-58-9 | C21H29ClN2O2 | 376.925 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3413-58-9
Molekylær formel C21H29ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 376.925
MDL nummer MFCD00135594
InChI nøgle QNRATNLHPGXHMA-XZHTYLCXSA-N
Synonym ethylhydrocupreine hydrochloride, optoquin hydrochloride, ethylhydrocupreine hcl, optochin hydrochloride, unii-s3n0jb4fc7, neumolisina, numoquin hydrochloride, s3n0jb4fc7, optoquinhydrochloride, optochin
PubChem CID 16219340
IUPAC navn (R)-(6-ethoxyquinolin-4-yl)-[(2S,4S,5R)-5-ethyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]methanol;hydrochlorid
SMIL CCC1CN2CCC1CC2C(C3=C4C=C(C=CC4=NC=C3)OCC)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylhydrocupreine hydrochloride
Smeltepunkt ∼240°C (decomposition)
Mængde 100 mg
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 374.91
Procent renhed 97%