Få mere at vide
ethylethiomorpholin-3-carboxylathydrochlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10255604
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10255604 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
11306835 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10255604 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC27673DA
Kemiske identifikatorer
CAS 159381-07-4
Molekylær formel C7H14ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 211.704
MDL nummer MFCD00107968
InChI nøgle QQRCEZBURAQLBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl thiomorpholine-3-carboxylate hydrochloride, thiomorpholine-3-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, thiomorpholine-3-carboxylic acid ethyl ester hcl, thiomorpholine-3-carboxylicacidethylesterhydrochloride, ethyl thiomorpholine-3-carboxylate hcl, ethylthiomorpholine-3-carboxylatehydrochloride, 3-ethoxycarbonyl thiomorpholine hydrochloride, ethyl 1,4-thiazinane-3-carboxylate hydrochloride, ethyl 1,4-thiazaperhydroine-3-carboxylate, chloride, thiomorpholine-3-carboxylic acid ethyl esterhydrochloride
PubChem CID 17433447
IUPAC navn ethylthiomorpholin-3-carboxylat;hydrochlorid
SMIL CCOC(=O)C1CSCCN1.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ethylethiomorpholine-3-carboxylate hydrochloride
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 211.71
Procent renhed 90%