missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyleneglycoldinitrate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30313529
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30313529 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30313529 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13327500AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dinitroethylene glycol (EGDN)
CAS 628-96-6
Analyt- eller komponentnavne Dinitroethylene glycol (EGDN)
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C2 H4 N2 O6
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C2H4N2O6/c5-3(6)9-1-2-10-4(7)8/h1-2H2
SMIL [O-][N+](=O)OCCO[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-nitrooxyethyl nitrate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 152.06
Mængde 1 ml
Formel vægt 152.0069 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.