Få mere at vide
Ethylenglycoldimethacrylat (98%, indeholder 90-110 ppm monomethyletherhydroquinon som hæmmer), TRC
Artikelnummer. 30386671
Skift visning
Mængde:
10 mL
Artikelnummer. Mængde
30386671 10 mL
1 options
Artikelnummer. 30386671 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE91752010ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyleneglycoldimethacrylate
CAS 97-90-5
Molekylær formel C10H14O4
Mængde 10 mL
Synonym 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,1'-(1,2-ethanediyl) ester (ACI), 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester (9CI), Methacrylic acid, ethylene ester (6CI, 8CI), 1 G, 1,2-Bis(methacryloyloxy)ethane, 1,2-Ethanediol dimethacrylate, 2-(2-Methylprop-2-enoyloxy)ethyl 2-methylprop-2-enoate, 2-[(2-Methylprop-2-enoyl)oxy]ethyl 2-methylprop-2-enoate, 2-Methacryloyloxyethyl methacrylate, Acryester ED, Acryester EDMA, Blemmer PDE 50, Diglycol dimethacrylate, DMM 2, EG 50, EGDMA, EM 320, Ethanediol dimethacrylate, Ethylene dimethacrylate, Ethylene glycol bis(methacrylate), Ethylene glycol dimethacrylate, Ethylene methacrylate, FA 121M, Fancryl FA 121M, Hi-Cross ED, Hi-Cross ED-P, Light Ester EG, Light Ester EG 50, Luvomaxx EDMA-DL 75, Miramer M 221, NK Ester 1G, NSC 24166, Perkalink 401, Perkalink 401-50D-pd, Perkalink 7401, San Ester EG, Saret 206, Sartomer SR 206, SR 206, SR 206NS, TGM 1, TGM 1 (ester)
InChI formel InChI=1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
SMIL CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(=C)C
Molekylvægt (g/mol) 198.22
Formel vægt 198.0892