Få mere at vide
Ethylenedinitrilotetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate, Supelco™
Artikelnummer. 15827280
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
15827280 1 kg
1 options
MQ100 Graded - For Non-regulated Laboratory Applications
Artikelnummer. 15827280 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1048191000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ100 Graded - For Non-regulated Laboratory Applications
For analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenedinitrilotetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate
Smeltepunkt 272°C
CAS 25102-12-9
Mængde 1 kg
MDL nummer MFCD00150036
Synonym Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt, Titriplex™ Potassium salt, Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt dihydrate
Molekylvægt (g/mol) 404.45