Få mere at vide
Ethylendiaminetetraeddikesyre zinkdinatriumsalthydrat
Artikelnummer. 11358047
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358047 25 g 25g
11368047 100 g 100g
11348047 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11358047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022426.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14025-21-9 | C10H12N2Na2O8Zn | 399,572 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14025-21-9
Molekylær formel C10H12N2Na2O8Zn
MDL nummer MFCD00135187
InChI nøgle UBLOJEHIINPTTG-UHFFFAOYSA-J
Synonym zinc disodium edta, edta disodium zinc salt, unii-r84ov391ba, sequestrene na2zn zinc chelate, disodium zinc edetate, disodium zinc ethylenediaminetetraacetate, zinc disodium ethylenediaminetetraacetate, disodium zinc ethylenediaminetetraacetate dihydrate, acetic acid, ethylenedinitrilo tetra-, disodium salt, zinc complex, dihydrate, ethylenediaminetetraacetic acid disodium zinc salt
PubChem CID 51808
IUPAC navn dinatrium;zink;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid zinc disodium salt hydrate
Mængde 25 g
SMIL [Na+].[Na+].[Zn++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Molekylvægt (g/mol) 399.57
Formel vægt 399.50 (Anhydrous)
Fysisk form Pulver